Ethylpivalat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyltrimethylacetat, 2,2-Dimethylpropansäureethylester, Trimethylessigsäureethylester, Pivalinsäureethylester, Neopentansäureethylester, 2,2-Dimethylpropionsäureethylester
A13100.14
A13100.22
A13100.14EA
29.8
EUR
A13100.14
A13100.22
Ethylpivalat ≥99%
Ethylpivalat
Purity: 99%
CAS No.: 3938-95-2
Molecular Formula: (CH3)3CCO2CH2CH3
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3930
Odour: Stench
Melting Point: -90°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 1747617
Merck Reference: 14,7511
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009129
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130.19 g/mol Siedepunkt: 116…118 °C Schmelzpunkt: –90 °C Dichte: 0.891 Flammpunkt: 16 °C (60 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009129 CAS-Nummer: 3938-95-2 EINECS: 223-520-1 UN: 3272 ADR: 3 II |