Ethylpivalat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Ethyltrimethylacetat, 2,2-Dimethylpropansäureethylester, Trimethylessigsäureethylester, Pivalinsäureethylester, Neopentansäureethylester, 2,2-Dimethylpropionsäureethylester
003884-100G 003884-500G
FLUO003884-100GEA 91.2 EUR
FLUO003884-100G FLUO003884-500G
Ethylpivalat
Ethylpivalat
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 118
Schmelzpunkt: –90 °C
Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009129
CAS-Nummer: 3938-95-2
EINECS: 223-520-1
UN: 3272
ADR: 3 II