Methylpivalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dimethylpropansäuremethylester, Methyltrimethylacetat, Pivalinsäuremethylester, Neopentansäuremethylester, Trimethylessigsäuremethylester, 2,2-Dimethylpropionsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M86502-100ML
M86502-500ML
SIALM86502-100MLEA
53.8
EUR
SIALM86502-100ML
SIALM86502-500ML
Methylpivalat, Sigma-Aldrich®
Methylpivalat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116.16 g/mol Siedepunkt: 101 Schmelzpunkt: < –70 °C Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 6 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008843 CAS-Nummer: 598-98-1 EINECS: 209-959-1 UN: 3272 ADR: 3 II |