2,2-Dimethylbuttersäure ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethylbutanoic acid

A17072.09 A17072.18 A17072.30
A17072.09EA 27.5 EUR
A17072.09 A17072.18 A17072.30
2,2-Dimethylbuttersäure ≥97%
2,2-Dimethylbuttersäure

Purity: 97% CAS No.: 595-37-9 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 90°(194°F) Refractive Index: 1.4154 Odour: Pungent Melting Point: -14° Boiling Point: 186° Beilstein Reference: 1720666 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00004200

Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 186 °C
Schmelzpunkt: –14 °C
Dichte: 0,926
Flammpunkt: 90 °C (194 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004200
CAS-Nummer: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR