2,2-Dimethylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Dimethylbutanoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D152609-100ML
D152609-25ML
SIALD152609-100MLEA
107
EUR
SIALD152609-100ML
SIALD152609-25ML
2,2-Dimethylbuttersäure, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylbuttersäure
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 74 °C (0,5 mmHg) Schmelzpunkt: –13 °C Dichte: 0,9449 g/cm³ (0 °C) |
MDL:
MFCD00004200 CAS-Nummer: 595-37-9 EINECS: 209-865-0 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...