Pivalinsäure 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäure, Trimethylessigsäure, 2,2-Dimethylpropionsäure, Neopentansäure

140020050 140021000 140025000 140020025
ACRO140020050EA 29 EUR
ACRO140020050 ACRO140021000 ACRO140025000 ACRO140020025
Pivalinsäure 99%
Pivalinsäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 163…164 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 33…35 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004194
CAS-Nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR