Pivalinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäure, Trimethylessigsäure, 2,2-Dimethylpropionsäure, Neopentansäure
A10776.0C A10776.0E A10776.36
A10776.0CEA 492 EUR
A10776.0C A10776.0E A10776.36
Pivalinsäure ≥99%
Pivalinsäure
Purity: 99% CAS No.: 75-98-9 Molecular Formula: (CH3)3CCO2H Formula Weight: 102.13 Flash Point: 63°(145°F) Odour: Pungent Boiling Point: 163-165° Solubility: Soluble in alcohol, ether. Slightly soluble in water Beilstein Reference: 969480 Merck Reference: 14,7511 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004194
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 163…165 °C
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Dichte: 0.91
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004194
CAS-Nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07667