Pivalinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäure, Trimethylessigsäure, 2,2-Dimethylpropionsäure, Neopentansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
8.01336.0100EA 29.5 EUR
8.01336.0100 8.01336.1000 8.01336.9050
Pivalinsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Pivalinsäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102.13 g/mol
Siedepunkt: 164
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 640
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004194
CAS-Nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 1759
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07667

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 25 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 164 °C
Vapor Pressure 0.85 hPa (20 °C)
Flash Point 64 °C
Refractive Index 1.3931 (37 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR