Pivalinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2-Dimethylpropansäure, Trimethylessigsäure, 2,2-Dimethylpropionsäure, Neopentansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T71803-100ML T71803-500ML T71803-5ML
SIALT71803-100MLEA 34.1 EUR
SIALT71803-100ML SIALT71803-500ML SIALT71803-5ML
Pivalinsäure, Sigma-Aldrich®
Pivalinsäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 164 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32…35 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 640 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004194
CAS-Nummer: 75-98-9
EINECS: 200-922-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07667