2-Ethylcapronsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
A12644.0DEA
213
EUR
A12644.0D
A12644.0F
A12644.AE
A12644.AP
2-Ethylcapronsäure ≥99%
2-Ethylcapronsäure
Purity: 99%
CAS No.: 149-57-5
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 114°(237°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -59°
Boiling Point: 226-229°
Beilstein Reference: 1750468
MDL No.: MFCD00002675
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144,21 g/mol Siedepunkt: 226…229 °C Schmelzpunkt: –59 °C Dichte: 0,91 Flammpunkt: 114 °C (237 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002675 CAS-Nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |