2-Ethylcapronsäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02529-1ML-F 02529-5ML-F
02529-1ML-FEA 36.3 EUR
02529-1ML-F 02529-5ML-F
2-Ethylcapronsäure, Supelco®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82,8 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3998214637df3cc563273963c45633fd8e417b77&vid=2a573a98bfc76ba67ffa982f5c6f98a998ee6d08&prid=web&clid=SAPDAM