2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2-Ethylhexansäure, Heptan-3-carbonsäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

538701-100ML 538701-1L 538701-20L
SIAL538701-100MLEA 30 EUR
SIAL538701-100ML SIAL538701-1L SIAL538701-20L
2-Ethylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –82,8 °C
Dichte: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002675
CAS-Nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR