(±)-2-Methylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: (±)-2-Methylhexansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W319104-100G-K W319104-1KG-K
SIALW319104-100G-KEA 196 EUR
SIALW319104-100G-K SIALW319104-1KG-K
(±)-2-Methylcapronsäure, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methylcapronsäure
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,929 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002674
CAS-Nummer: 4536-23-6
EINECS: 224-883-9
UN: 3265
ADR: 8,III