Isobuttersäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylpropionsäure, 2-Methylpropansäure
L04038.AE L04038.AP L04038.0F
L04038.AEEA 23.2 EUR
L04038.AE L04038.AP L04038.0F
Isobuttersäure ≥99%
Isobuttersäure
Purity: 99% CAS No.: 79-31-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H Formula Weight: 88.11 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.3928 Odour: Pungent Melting Point: -47° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 635770 Merck Reference: 14,5155 UN No.: 2529 MDL No.: MFCD00002658
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C
Schmelzpunkt: –47 °C
Dichte: 0,948
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5155