Isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Methylpropionsäure, 2-Methylpropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I1754-100ML
I1754-1L
I1754-500ML
SIALI1754-100MLEA
36.5
EUR
SIALI1754-100ML
SIALI1754-1L
SIALI1754-500ML
Isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Isobuttersäure
Formel:
C₄H₈O₂ Molecular Weight: 88.11 g/mol Siedepunkt: 155 Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 57 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002658 CAS-Nummer: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3 III Merck Index: 13,05172 |