Isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Methylpropionsäure, 2-Methylpropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W222208-10KG-K W222208-1KG-K W222208-25KG-K W222208-5KG-K
SIALW222208-10KG-KEA 317 EUR
SIALW222208-10KG-K SIALW222208-1KG-K SIALW222208-25KG-K SIALW222208-5KG-K
Isobuttersäure, Sigma-Aldrich®
Isobuttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 155
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 0.949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172