2-Propylvaleriansäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2-Dipropylessigsäure, 2,2-Dipropylacetic acid, Valproinsäure, 2-Propylpentansäure
208330250
208331000
ACRO208330250EA
60.7
EUR
ACRO208330250
ACRO208331000
2-Propylvaleriansäure 99%
2-Propylvaleriansäure
Formel:
C₈H₁₆O₂ Molecular Weight: 144,21 g/mol Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa) Dichte: 0,92 g/cm³ Flammpunkt: 111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002672 CAS-Nummer: 99-66-1 EINECS: 202-777-3 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 12,10049 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |