3,3-Dimethylbuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butylessigsäure
B21660.14 B21660.22
B21660.14EA 29.1 EUR
B21660.14 B21660.22
3,3-Dimethylbuttersäure ≥98%
3,3-Dimethylbuttersäure
Purity: 98% CAS No.: 1070-83-3 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 88° (190°F) Refractive Index: 1.4110 Odour: Stench Melting Point: 6° Boiling Point: 185-190° Beilstein Reference: 1740427 Merck Reference: 14,1538 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00002715
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 185…190 °C
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0,912
Flammpunkt: 88° (190 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002715
CAS-Nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1538