Isovaleriansäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methylbuttersäure, 3-Methylbutansäure, Isopropylessigsäure
156690100 156691000 156695000 156690025
ACRO156690100EA 22.8 EUR
ACRO156690100 ACRO156691000 ACRO156695000 ACRO156690025
Isovaleriansäure 99%
Isovaleriansäure
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,13 g/mol
Siedepunkt: 176 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,926 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002726
CAS-Nummer: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.921 to 0.93