4-Methylvaleriansäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Methylpentansäure, Isocapronsäure
255510050 255510250
ACRO255510050EA 25.8 EUR
ACRO255510050 ACRO255510250
4-Methylvaleriansäure 99%
4-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,922 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002803
CAS-Nummer: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
UN: 2922
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4136 to 1.4156 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %