4-Methylvaleriansäure ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Methylpentansäure, Isocapronsäure

A15405.06 A15405.14 A15405.22
A15405.06EA 24.9 EUR
A15405.06 A15405.14 A15405.22
4-Methylvaleriansäure ≥99%
4-Methylvaleriansäure

Purity: 99% CAS No.: 646-07-1 Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)2CO2H Formula Weight: 116.16 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.4146 Odour: Unpleasant Melting Point: -35° Boiling Point: 199-201° Beilstein Reference: 1741912 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00002803

Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 199…201 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,923
Flammpunkt: 97 °C (206 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002803
CAS-Nummer: 646-07-1
EINECS: 211-464-0
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR