4-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Methylpentansäure, Isocapronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277827-25G
277827-5G
SIAL277827-25GEA
75.7
EUR
SIAL277827-25G
SIAL277827-5G
4-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
4-Methylvaleriansäure
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –35 °C Dichte: 0,9192 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002803 CAS-Nummer: 646-07-1 EINECS: 211-464-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...