4-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-Methylpentansäure, Isocapronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W346306-10KG-K W346306-1KG-K W346306-250G-K
SIALW346306-10KG-KEA 3350 EUR
SIALW346306-10KG-K SIALW346306-1KG-K SIALW346306-250G-K
4-Methylvaleriansäure, Sigma-Aldrich®
4-Methylvaleriansäure
Formel: C₆H₁₂O₂
Molecular Weight: 116,16 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0,9192 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002803
CAS-Nummer: 646-07-1
EINECS: 211-464-0