5-Methylcapronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Methylhexansäure
A19012.09 A19012.18
A19012.09EA 50.6 EUR
A19012.09 A19012.18
5-Methylcapronsäure ≥98%
5-Methylcapronsäure
Purity: 98% CAS No.: 628-46-6 Molecular Formula: (CH3)2CH(CH2)3CO2H Formula Weight: 130.19 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Rancid Boiling Point: 216° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00036494
Formel: C₇H₁₄O₂
Molecular Weight: 130,19 g/mol
Siedepunkt: 216 °C
Dichte: 0,91
Flammpunkt: 102 °C (216 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036494
CAS-Nummer: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8,III