5-Methylcapronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Methylhexansäure
002773-5G
002773-25G
FLUO002773-5GEA
0
EUR
FLUO002773-5G
FLUO002773-25G
5-Methylcapronsäure
5-Methylcapronsäure
Formel:
C₇H₁₄O₂ Molecular Weight: 130,19 g/mol |
MDL:
MFCD00036494 CAS-Nummer: 628-46-6 UN: 3265 ADR: 8,III |