3,3-Dimethylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,3-Dimethyl-1,5-pentandisäure
D4379-100G D4379-250G D4379-25G
SIALD4379-100GEA 154 EUR
SIALD4379-100G SIALD4379-250G SIALD4379-25G
3,3-Dimethylglutarsäure, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylglutarsäure
Formel: C₇H₁₂O₄
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98…101 °C
Dichte: 1,4278 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002716
CAS-Nummer: 4839-46-7
EINECS: 225-425-0