1-Iod-5-(trifluormethyl)perfluorhexan
Lieferant: FLUOROCHEM
007076-25G 007076-5G
FLUO007076-25GEA 0 EUR
FLUO007076-25G FLUO007076-5G
1-Iod-5-(trifluormethyl)perfluorhexan
1-Iod-5-(trifluormethyl)perfluorhexan
Formel: C₇F₁₅I
Molecular Weight: 495.96 g/mol
MDL: MFCD00042357
CAS-Nummer: 3486-08-6
EINECS: 222-475-5