2-Iod-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: tert-Butyliodid, 2-Methyl-2-propyliodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
245798-100G 245798-25G
SIAL245798-100GEA 386 EUR
SIAL245798-100G SIAL245798-25G
2-Iod-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-Iod-2-methylpropan
Formel: C₄H₉I
Molecular Weight: 184.02 g/mol
Siedepunkt: 99
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001068
CAS-Nummer: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3 II