2-Methylbutylisothiocyanat
Lieferant: FLUOROCHEM
009525-1G
009525-5G
FLUO009525-1GEA
60.9
EUR
FLUO009525-1G
FLUO009525-5G
2-Methylbutylisothiocyanat
2-Methylbutylisothiocyanat
Formel:
C₆H₁₁NS Molecular Weight: 129.23 g/mol |
MDL:
MFCD00060414 CAS-Nummer: 4404-51-7 |