tert-Butylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butylsenföl
L02668.06 L02668.14
L02668.06EA 58.3 EUR
L02668.06 L02668.14
tert-Butylisothiocyanat ≥97%
tert-Butylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 590-42-1 Molecular Formula: (CH3)3CNCS Formula Weight: 115.20 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.4810 Odour: Pungent Melting Point: 10-12° Boiling Point: 141-145° Beilstein Reference: 1361854 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00004816
Formel: C₅H₉NS
Molecular Weight: 115,2 g/mol
Siedepunkt: 141…145 °C
Schmelzpunkt: 10…12 °C
Dichte: 0,908
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004816
CAS-Nummer: 590-42-1
EINECS: 209-682-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II