tert-Butylisothiocyanat

Lieferant: FLUOROCHEM

Synonyme: tert-Butylsenföl

008754-5G 008754-10G
FLUO008754-5GEA 51.8 EUR
FLUO008754-5G FLUO008754-10G
tert-Butylisothiocyanat
tert-Butylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS
Molecular Weight: 115,2 g/mol
Siedepunkt: 140…143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 0,9187 g/cm³ (10 °C)
MDL: MFCD00004816
CAS-Nummer: 590-42-1
EINECS: 209-682-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR