tert-Butylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: tert-Butylsenföl
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
251852-25G 251852-5G
SIAL251852-25GEA 264 EUR
SIAL251852-25G SIAL251852-5G
tert-Butylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylisothiocyanat
Formel: C₅H₉NS
Molecular Weight: 115,2 g/mol
Siedepunkt: 140…143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 0,9187 g/cm³ (10 °C)
MDL: MFCD00004816
CAS-Nummer: 590-42-1
EINECS: 209-682-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II