2-Ethylhexylamin 99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Amino-2-ethylhexan

271660010 271662500 271660025 271661000
ACRO271660010EA 80.7 EUR
ACRO271660010 ACRO271662500 ACRO271660025 ACRO271661000
2-Ethylhexylamin 99%
2-Ethylhexylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 169 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,78 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008148
CAS-Nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR