2-Ethylhexylamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-2-ethylhexan
A10372.0F A10372.AE
A10372.0FEA 164 EUR
A10372.0F A10372.AE
2-Ethylhexylamin 98%
2-Ethylhexylamin
Purity: 98% CAS No.: 104-75-6 Molecular Formula: C8H19N Formula Weight: 129.25 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4300 Odour: Amine-like Melting Point: -76° Boiling Point: 169° Beilstein Reference: 1209249 UN No.: 2276 MDL No.: MFCD00008148
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,789
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008148
CAS-Nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III