2-Ethylhexylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1-Amino-2-ethylhexan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

E29508-100ML E29508-1L
SIALE29508-100MLEA 26.6 EUR
SIALE29508-100ML SIALE29508-1L
2-Ethylhexylamin, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 169,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –76 °C
Dichte: 0,7882 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008148
CAS-Nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR