Isobutylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methylpropylamin, 1-Amino-2-methylpropan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

I14150-100ML I14150-1L I14150-500ML I14150-5ML
SIALI14150-100MLEA 32.8 EUR
SIALI14150-100ML SIALI14150-1L SIALI14150-500ML SIALI14150-5ML
Isobutylamin, Sigma-Aldrich®
Isobutylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 66
Schmelzpunkt: –85 °C
Dichte: 0.7344 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –9 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008146
CAS-Nummer: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05149

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR