Isopentylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isoamylamin, 3-Methylbutylamin, 1-Amino-3-methylbutan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W321907-100G W321907-1KG W321907-4KG
SIALW321907-100GEA 115 EUR
SIALW321907-100G SIALW321907-1KG SIALW321907-4KG
Isopentylamin, Sigma-Aldrich®
Isopentylamin
Formel: C₅H₁₃N
Molecular Weight: 87.16 g/mol
Siedepunkt: 97
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 0.75 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –1 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008203
CAS-Nummer: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05128