tert-Butylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Aminoisobutan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

391433-100ML 391433-1L
SIAL391433-100MLEA 86.4 EUR
SIAL391433-100ML SIAL391433-1L
tert-Butylamin, Sigma-Aldrich®
tert-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Molecular Weight: 73.14 g/mol
Siedepunkt: 44,4
Schmelzpunkt: –72 °C
Dichte: 0.6965 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008050
CAS-Nummer: 75-64-9
EINECS: 200-888-1
UN: 2734
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01544

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR