2-Amino-2-methylpropanol, (max. 5% H₂O) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 95%
CAS No.: 124-68-5
Molecular Formula: C4H11NO
Formula Weight: 89.14
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4455
Odour: Amine-like
pH: 11.3
Melting Point: 24-28°
Boiling Point: 164-166°
Beilstein Reference: 505979
Merck Reference: 14,449
MDL No.: MFCD00008051
Formel:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH Siedepunkt: 164…166 °C Schmelzpunkt: 24…28 °C Dichte: 0,934 Flammpunkt: 67 °C (152 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008051 CAS-Nummer: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Merck Index: 14,449 |