2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Amino-2-methyl-1-propanol, Isobutanolamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
08578-100ML 08578-500ML 08578-50ML
SIAL08578-100MLEA 237 EUR
SIAL08578-100ML SIAL08578-500ML SIAL08578-50ML
2-Amino-2-methylpropanol, Sigma-Aldrich®
AMP (2-Amino-2-methylpropanol)
Formel: (CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…26 °C
Dichte: 0,667 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008051
CAS-Nummer: 124-68-5
EINECS: 204-709-8
Merck Index: 13,00448