Bis(2-ethylhexyl)amin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-((2-Ethylhexyl)amino)-2-ethylhexan
L13894.AE L13894.AP
L13894.AEEA 30.6 EUR
L13894.AE L13894.AP
Bis(2-ethylhexyl)amin 99%
Bis(2-ethylhexyl)amin
Purity: 99% CAS No.: 106-20-7 Molecular Formula: C16H35N Formula Weight: 241.46 Flash Point: 121°(250°F) Refractive Index: 1.4420 Melting Point: -60° Boiling Point: 281° Beilstein Reference: 1748342 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00009489
Formel: C₁₆H₃₅N
Molecular Weight: 241,46 g/mol
Siedepunkt: 281 °C
Schmelzpunkt: < –60 °C
Dichte: 0,805
Flammpunkt: 121 °C (250 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009489
CAS-Nummer: 106-20-7
EINECS: 203-372-4
UN: 2922
ADR: 8,III