2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

156345-10G 156345-50G
SIAL156345-10GEA 67.6 EUR
SIAL156345-10G SIAL156345-50G
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutane
Formel: C₆H₁₂N₂O₄
Schmelzpunkt: 221 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007392
CAS-Nummer: 3964-18-9
EINECS: 223-569-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR