tert-Butylmethylether ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
L14030.APEA
26.8
EUR
L14030.AP
L14030.AU
L14030.0F
tert-Butylmethylether ≥99%
tert-Butylmethylether
Purity: 99%
CAS No.: 1634-04-4
Molecular Formula: (CH3)3COCH3
Formula Weight: 88.15
Flash Point: -25°(-13°F)
Refractive Index: 1.3690
Odour: Mild
Melting Point: -109°
Boiling Point: 55-56°
Beilstein Reference: 1730942
Merck Reference: 14,6032
UN No.: 2350
MDL No.: MFCD00008812
Formel:
(CH₃)₃COCH₃ Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 55…56 °C Schmelzpunkt: –109 °C Dichte: 0.742 Flammpunkt: –25 °C (–13 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008812 CAS-Nummer: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2350 ADR: 3 II Merck Index: 13,06059 |