tert-Butylmethylether

Lieferant: KRAEMER MARTIN
Gefahr

Synonyme: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan

14-034.1000 14-034.5000
KRAE14-034.1000EA 17.9 EUR
KRAE14-034.1000 KRAE14-034.5000
tert-Butylmethylether
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Molecular Weight: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 55,2
Schmelzpunkt: –108.6 °C
Dichte: 0.7405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR