tert-Butylmethylether ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01995.1000 1.01995.2500
1.01995.1000EA 83.49 EUR
1.01995.1000 1.01995.2500
tert-Butylmethylether ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-ECD/FID, Supelco®
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity (GC) =99.8%
Identity(IR) Conforms
Evaporation Residue = 3.0 mg/l
Water = 0.02%
Color =10 Hazen
GC/ECD (retention range 1,2,4-trichlorobenzene to decachlorobiphenyle, individual signals (lindane standard)) = 3pg/ml
GC/FID (retention range n-undecane to n-tetracontane, individual signals (n-tetradecane standard)) = 3ng/ml
Suitability Residue Analysis