tert-Butylmethylether ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: MTBE, 2-Methoxy-2-methylpropan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
22105.295EA 106 EUR
22105.295 22105.320
tert-Butylmethylether ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
tert-Butylmethylether
Formel: (CH₃)₃COCH₃
Siedepunkt: 55,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –108,6 °C
Dichte: 0,7405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: −28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008812
CAS-Nummer: 1634-04-4
EINECS: 216-653-1
UN: 2398
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06059
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.001 meq/g
Evaporation residue Max. 20 ppm
Peroxides Max. 5 ppm
Water Max. 0.05 %
Transmittance (254 nm) Min. 60 %
Transmittance (280 nm) Min. 80 %