2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Neopentylalkohol
128250100
128250500
128252500
ACRO128250100EA
27.4
EUR
ACRO128250100
ACRO128250500
ACRO128252500
2,2-Dimethyl-1-propanol 99%
2,2-Dimethyl-1-propanol
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88.15 g/mol Siedepunkt: 113…114 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 52…53 °C Dichte: 0.81 g/cm³ Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004682 CAS-Nummer: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,06546 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless Waxy crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Hexafluorosilicate (SiF6) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in water) |
(NH4)HF2 | ≤1.0 % |