2,2-Dimethyl-1-propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Neopentylalkohol
A14390.14
A14390.22
A14390.36
A14390.14EA
34.7
EUR
A14390.14
A14390.22
A14390.36
2,2-Dimethyl-1-propanol ≥99%
2,2-Dimethyl-1-propanol
Purity: 99%
CAS No.: 75-84-3
Molecular Formula: (CH3)3CCH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 36°(96°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 111-114°
Beilstein Reference: 1730984
Merck Reference: 14,6457
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00004682
Formel:
C₅H₁₂O Molecular Weight: 88,15 g/mol Siedepunkt: 111…114 °C Schmelzpunkt: 52…56 °C Dichte: 0,818 Flammpunkt: 36 °C (96 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004682 CAS-Nummer: 75-84-3 EINECS: 200-907-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,6457 |