2,2-Dimethyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N7206-100G N7206-10G
SIALN7206-100GEA 116 EUR
SIALN7206-100G SIALN7206-10G
2,2-Dimethyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1-propanol
Formel: C₅H₁₂O
Siedepunkt: 113 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004682
CAS-Nummer: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06546