2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
129240-25G 129240-5G
SIAL129240-25GEA 560 EUR
SIAL129240-25G SIAL129240-5G
2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butanol
Formel: C₆H₁₄O
Siedepunkt: 119 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10,4 °C
Dichte: 0,8387 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00004463
CAS-Nummer: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN: 1987
ADR: 3,III